missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HABP2 Antibody (OTI4G9), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306671 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306671 30 μL 30 Mikroliter
30306318 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306671

Marke: Novus Biologicals NBP34495030ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HABP2 Monoclonal antibody specifically detects HABP2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HABP2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4G9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, EC 3.4.21.92, Factor seven-activating protease, Factor VII-activating protease, FSAPfactor VII activating protein, HABP, Hepatocyte growth factor activator-like protein, HGFALhyaluronic acid binding protein 2, hyaluronan binding protein 2, hyaluronan-binding protein 2, PHBPplasma hyaluronan binding protein, Plasma hyaluronan-binding protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 33-330 of human HABP2(NP_004123) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3026
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.