Learn More
Gilac™ HACCP-Flachschale mit Deckel und Gitter
Artikelnummer. 16490821
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
Kapazität (metrisch):
3 l
8 L
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16490821 Grün 3 l 1 Stück
15999110 Weiß 3 l 1 Stück
16480821 Blau 3 l 1 Stück
15909120 Weiß 8 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490821 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G190136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.32 €
    14.74 € / 1 Stück
    Sparen 4.58 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das HACCP-Flachtablett kann aufgrund des breiten Trenngitters auch als Auftautablett verwendet werden. Komplettes Set mit Tablett, Ablage und Deckel.
  • Flaches Tablett, Komplettpaket: Tablett + Ablage + Deckel
  • Maße für Kühlschänke geeignet
  • Kann verwendet werden als:
    • Auftauschalen dank ihres breiten Trenngitters, das das Eiswasser vom aufzutauenden Produkt trennt
    • Vorbereitungsbehälter für Produkte, die Zutaten abtropfen lassen
    • Behälter zur Aufbewahrung von Vergleichsproben
    • Gär- und Dekantierbehälter
  • Verschachteln und Stapeln mit Deckel
Spezifikation
Typ Lebensmittelbehälter
Material HDPE
Farbe Grün
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 101,4 oz.
Kapazität (metrisch) 3 l