Learn More
Gilac™ HACCP-Tablett
Artikelnummer. 16470821
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16470821 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16470821 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G155709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.01 €
    13.60 € / 1 Stück
    Sparen 5.41 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrzweck-Flachschale für HACCP-konforme, stapelbare Anwendungen: Geeignet für Kühlschränke, kann es als Auftauschale, Zubereitungsbehälter oder Aufbewahrungsschale für Vergleichsproben verwendet werden.
  • Flache Tabletts
  • Kann in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
  • Maße für Kühlschänke geeignet
  • Kann verwendet werden als:
    • Auftauschale dank ihres breiten Trenngitters, das das Eiswasser vom aufzutauenden Produkt trennt
    • Vorbereitungsbehälter für Produkte, die auf die Zutatenschale tropfen
    • Behälter zur Aufbewahrung von Vergleichsproben
    • Gär- und Dekantierbehälter
  • Verschachteln und Stapeln mit Deckel
Spezifikation
Typ Lebensmittelbehälter
Material HDPE
Farbe Rot
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 2,1 gal.
Kapazität (metrisch) 8 L
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung
Modell Stapelbar, verschachtelbar
Länge (angloamerikanisch) 19,1 in.
Innenlänge (angloamerikanisch) 16,5 in.
Länge (metrisch) 485 mm
Innenlänge (metrisch) 420 mm
Breite (angloamerikanisch) 13,2 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 10,4 in.
Breite (metrisch) 335 mm
Innenbreite (metrisch) 265 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Höhe (metrisch) 75 mm
Innenhöhe (metrisch) 72 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 23,63 oz.
Gewicht (metrisch) 0.67 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +90 °C