Learn More
Gilac™ HACCP-Lebensmittelkontaktbehälter
Artikelnummer. 17948911
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17948911 Weiß 1 Stück
17988651 Gelb 1 Stück
17978511 Blau 1 Stück
17968911 Rot 1 Stück
17918701 Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17948911 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G613221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.14 €
    35.31 € / 1 Stück
    Sparen 14.83 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der HACCP-Lebensmittelkontaktbehälter eignet sich ideal zur Lagerung, Zubereitung und zum Transport von Lebensmitteln.
  • HACCP-Rundbehälter.
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • Zur Lagerung, Zubereitung und zum Transport von Lebensmitteln.
  • Äußerst langlebig.
  • Verstärkter Boden mit abriebfestem Rand.
  • Verstärkte Griffe verhindern Verformungen beim Tragen.
  • Optional, Auswahl aus zwei Deckeln.
  • Der Außendurchmesser schließt die Griffe mit ein.
  • Die Breite entspricht dem Durchmesser ohne Griffe.
Spezifikation
Produkttyp HACCP-Lebensmittelbehälter
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Volumen (angloamerikanisch) 13,2 gal.
Volumen (metrisch) 50 L