Beschreibung
- EPA-konformes tragbares Trübungsmessgerät
- Die intuitive Oberfläche mit Eingabeaufforderungen für Kalibrierung und Überprüfung ermöglicht eine problemlose Einrichtung
- Dank der Bildschirmhilfe ist es nicht mehr erforderlich, die Handbücher durchzublättern, um Hilfe zu erhalten
- Der einzigartige RST-Modus verringert die Messunsicherheit, die durch die Änderung der Trübungswerte bei Abstimmungsproben verursacht wird
- Die Messungen im RST-Modus sind letztlich genauer und wiederholbarer als bei herkömmlichen Glättungsverfahren, z. B. der Mittelung
- Weitere Funktionen des Messgeräts umfassen 23 vorprogrammierte Menüsprachen, Messwerte mit Datum und Uhrzeit und eine Verschlusskontrolle zur Vermeidung von Streulichtstörungen
- Optionale Leistungs- und Ausgabemodule ermöglichen eine individuelle Anpassung durch den Anwender
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | EPA-konformes tragbares Trübungsmessgerät |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Enthält | StablCal™ Kalibrierstandards in versiegelten 1 Zoll-Fläschchen (20, 100, 800 NTU), sechs Probenzellen, 10 NTU primärer Verifizierungsstandard, Silikonöl, Schmiertuch, vier Alkalibatterien Typ AA und Tragetasche. |
| Genauigkeit | ± 2 % des Messwerts |
| Auflösung | 0.01, 0.1 oder 1 NTU |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 1/4 Zoll |
| Breite (metrisch) | 10.795 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 7.62 cm |
| Akkutyp | Vier AA-Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?