Learn More
Hafniumdinitratoxid, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.1 %, 10 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052197
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 11349778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044246.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL-Nummer MFCD00798524
Specifications
Chemischer Name oder Material Hafnium dinitrate oxide
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.1 %
Strukturformel HfO(NO3)2
UN-Nummer UN3218
Formelmasse 318.5
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v aq. soln.