Learn More
Hafnium(IV)-chlorid, weißes Pulver, > 98 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495985
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15495985 25 g 25 Gramm
11351888 2.5 g 2.50 Gramm
11341888 100 g 100 Gramm
11331888 500 g 500 Gramm
4 options
Artikelnummer. 15495985
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011834.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13499-05-3 | Cl4Hf | 320.29 g/mol
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13499-05-3
Summenformel Cl4Hf
Molekulargewicht (g/mol) 320.29
MDL-Nummer MFCD00011034
InChI-Schlüssel PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC-Name Hafniumtetrachlorid
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) chloride
Schmelzpunkt 320° (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich >98% (Metals basis excluding Zr)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and acetone.
Formelmasse 320.3
Geruch Irritating
Empfindlichkeit Moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hafnium(IV) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hafnium(IV) chloride