Learn More
Hafnium(IV)-chlorid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437025
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437025 500 g 500 Gramm
15417025 25 g 25 Gramm
15427025 100 g 100 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15437025
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045612.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 13499-05-3 | Cl4Hf | 320.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13499-05-3
Summenformel Cl4Hf
Molekulargewicht (g/mol) 320.29
MDL-Nummer MFCD00011034
InChI-Schlüssel PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC-Name Hafniumtetrachlorid
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) chloride
Schmelzpunkt 320° (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and acetone.
Formelmasse 320.3
Geruch Irritating
Empfindlichkeit Moisture sensitive