Learn More
Hafnium(IV)-Isopropoxid-Isopropanol-Addukt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448907
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15448907 25 g 25 Gramm
15429715 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15448907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52288.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2171-99-5 | C12H32HfO4 | 418.874 g/mol
Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hafnium(IV)-Isopropoxid-Isopropanol-Addukt wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2171-99-5
Summenformel C12H32HfO4
Molekulargewicht (g/mol) 418.874
MDL-Nummer MFCD00070460
InChI-Schlüssel HMKGKDSPHSNMTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propan-2-ol-hafnium 4/1, 2-propanol, hafnium 4+ salt 9ci
PubChem CID 74764872
IUPAC-Name Hafnium; Propan-2-ol
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Strukturformel Hf(OOCH(CH3)2)4·HOCH(CH3)2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 474.94
Reinheit (%) 99%