Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 99.995 %, (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436955
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15436955 1 g 1 Gramm
15446955 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15436955
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045483.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. It is also used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-23-1
Summenformel HfO2
Molekulargewicht (g/mol) 210.49
MDL-Nummer MFCD00003565
InChI-Schlüssel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Hafnium(4+) Dioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium (IV) oxide
Schmelzpunkt 2774°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr typischerweise < 0.2 %
Merck Index 14,4588
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.49
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.68 g/mL