Learn More
Hafnium(IV)-oxid-Sputtertarget, 101.4 mm (4.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Zr)
Artikelnummer. 15423915
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15423915 1 Ea. 1 Stück
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15423915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044875.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium (IV) oxide sputtering target
Namenshinweis 101.4mm (4.0 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) thick
Menge 1 Ea.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr)
Summenformel HfO2
MDL-Nummer MFCD00003565
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Odorless