Learn More
Hafniumsilizid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377407 10 g 10 Gramm
11387407 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11377407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012564.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12401-56-8
Summenformel HfSi2
Molekulargewicht (g/mol) 234.66
MDL-Nummer MFCD00167026
InChI-Schlüssel TWRSDLOICOIGRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium silicide
PubChem CID 11230071
IUPAC-Name Hafnium;silizium
SMILES [Si].[Si].[Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium silicide
Schmelzpunkt 1680°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen it is insoluble in water.
Formelmasse 234.66