Learn More
Hafniumsilizid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049042
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11387407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012564.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12401-56-8
Summenformel HfSi2
Molekulargewicht (g/mol) 234.66
MDL-Nummer MFCD00167026
InChI-Schlüssel TWRSDLOICOIGRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium silicide
PubChem CID 11230071
IUPAC-Name Hafnium;silizium
SMILES [Si].[Si].[Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium silicide
Schmelzpunkt 1680°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen it is insoluble in water.
Formelmasse 234.66
Geruch Odorless