Learn More
Hafnium-Standard: Hf bei 1000 µg/ml in 2 % HNO3/0,5 % HF
Artikelnummer. 30318842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30318842 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30318842 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPHFNF100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium
CAS 7440-58-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hafnium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Hf
Konzentration 1.000 μg/ml
Synonym Hf
InChI-Formel InChI=1 S/Hf
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Hf]
Element Hf
IUPAC-Name Hafnium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
Menge 100 mL
Formelmasse 179.947