Learn More
Hafnium-Standard: Hf @ 10000 μg/ml in 4% HNO3, 2% HF, VHG™
Artikelnummer. 18091140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18091140 50 mL 50 Milliliter
18071350 250 mL 250 Milliliter
17929759 100 mL 100 Milliliter
17949759 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18091140 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTHFNF50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Hafnium-Standard: Hf @ 10000 μg/ml in 4% HNO3, 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium
CAS 7440-58-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hafnium
Summenformel Hf
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Hf
InChI-Formel InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
IUPAC-Name Hafnium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
Menge 50 mL
Formelmasse 179,947 g/mol