Learn More
Hafnium-Tellurid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050657
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11373618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039223.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 39082-23-0 | HfTe2 | 433.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39082-23-0
Summenformel HfTe2
Molekulargewicht (g/mol) 433.69
MDL-Nummer MFCD00049947
InChI-Schlüssel BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
PubChem CID 90471877
IUPAC-Name bis(Tellanyliden)Hafnium
SMILES [Te]=[Hf]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium telluride
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 433.69
Reinheit (%) 99.5%