Learn More
Hafnium Tert-Butoxid, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr< 0.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304887
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304887 2 g 2 Gramm
11394877 10 g 10 Gramm
11314887 50 g 50 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11304887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041908.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2172-02-3 | C16H40HfO4 | 474.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2172-02-3
MDL-Nummer MFCD00070458
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium tert-butoxide
Schmelzpunkt 2°C
Farbe Gelb
Dichte 1.15 g/mL
Siedepunkt 90°C (5 mmHg)
Flammpunkt 28°C (82°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr) Zr < 0.5 %
Summenformel C16H40HfO4
Strukturformel Hf[OC(CH3)3]4
Menge 2 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym tetrakis tert-butoxy hafnium, hafnium; 2-methylpropan-2-ol
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrocarbons, reacts with alcohols, ketones, and esters
InChI-Schlüssel YZABPPRMRYHJGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Hf]
IUPAC-Name Hafnium;2 -Methylpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 474.98
PubChem CID 25199745
Formelmasse 470.94
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit