Learn More
Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porzellankapseln
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Typ:
Kapsel mit Ausgusstülle
Verdampfungskapsel
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Flacher Boden
- Porzellantiegel
- Weiß
- Gerade Seiten
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Porzellan |
| Form | Rund |
| Typ | Verdampfungskapsel |
| Höhe (metrisch) | 26 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 95 mm |