Learn More
Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porzellankapseln
Artikelnummer. 11788433
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Typ:
Kapsel mit Ausgusstülle
Verdampfungskapsel
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Typ unitSize
11788433 52 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11768433 20 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11798433 22 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11788443 90 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11778443 75 mL Verdampfungskapsel -
11738433 100 mL Verdampfungskapsel 6 Stück
11758433 150 mL Verdampfungskapsel -
11788413 200 mL Verdampfungskapsel 3 Stück
11798413 600 mL Verdampfungskapsel 3 Stück
9 options
Artikelnummer. 11788433
Marke: Porcelaines Avignon™ 10804
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Art der Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porzellankapseln mit Flachboden eignen sich für Labore in Bildungseinrichtungen bis hin zu wissenschaftlichen und industriellen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.
  • Flacher Boden
  • Porzellantiegel
  • Weiß
  • Gerade Seiten
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 52 mL
Material Porzellan
Form Rund
Typ Kapsel mit Ausgusstülle
Höhe (metrisch) 24 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm