Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):445 x 200 x 53 mm
Beschreibung
- Geeignet für 44 Uhrengläser mit Ø 80 bis 125 mm
- Ausgestattet mit 23 Stäben im Abstand von 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Korb, halb |
| Modell | E 402 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 44 Uhrengläser |
| Tiefe (metrisch) | 445 mm |
| Höhe (metrisch) | 53 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Menge | Je 1 |