Learn More
CleanSpace™ Halbmaske
Artikelnummer. 15990052 Alle ansehen CleanSpace Technology Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15990052 S 1 Stück
15910082 M 1 Stück
15960052 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15990052 Lieferant CleanSpace™ Lieferanten-Nr. PAF0033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
CleanSpace™ Halbmasken wurden speziell für die Verwendung mit dem CleanSpace™ PAPR entwickelt und sind eine Ergänzung zum CleanSpace™ System.
  • Kompatibel mit ALLEN CleanSpace™PAPR Netzteilen
  • Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Um eine gute Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
  • Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
  • Einfaches Entfernen zur Reinigung
  • Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
  • Können schnell an die Gebläseeinheiten angeschlossen werden und lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen
  • Bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS1716: 2012
Zertifizierungen (EN) EN 12942
Produkttyp PAPR-Halbmaske
Größe S
Modell Schutzmaske/Kopfteil Nur PAPR-Halbmaske
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke
Zur Verwendung mit (Geräte) PAF-1034, PAF-2034
IP-Schutzart IP66/67
Modell PAF-0033
Lagerungsbedingungen Bei -10 °C bis 55 °C lagern.
Abmessungen (L x B x H) 170 x 130 x 70 mm
Gewicht (metrisch) 125 g