Learn More
EKASTU Safety Halbmaske Polimask ALFA
Artikelnummer. 10706771
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Material:
EPDM
Silikon
Modell:
ALFA
ALFA/Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Material Modell unitSize
10706771 Orange EPDM ALFA 1 Stück
10080521 Gelb Silikon ALFA/Silikon 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10706771
Marke: EKASTU Safety 466620
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die EKASTU Halbmaske Polimask ALFA kann mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten und Atemgeräten mit Turboeinheiten verwendet werden.
Merkmale:
  • Die anatomisch geformte Komfort-Maske passt sich einfach und bequem jeder Gesichtsform an
  • Ausgeatmete Luft wird von der Brille weg geleitet
  • 4-Punktkabelbaum für optimale Gewichtsverteilung
  • Eng anliegend durch geringes Gewicht
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 140
Farbe Orange
Material EPDM
Größe Universal
Zur Verwendung mit (Geräte) Atemschutzfilter (Normgewinde DIN EN 148-1)
Modell ALFA
Abmessungen (L x B x H) 12,5 x 9 x 15,5 cm
Gewicht (metrisch) ca. 160 g