Learn More
Agilent BioTek Halbgroßer Dichroikspiegel
Artikelnummer. 12532787 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Wellenlängen:
400 bis 450 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12532787
Marke: Agilent BioTek 7138455
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dichroitischer Spiegel in halber Größe, Ex. 400-450, Em. 460-710
  • Dichroitischer Spiegel in halber Größe, Ex. 400-450, Em. 460-710
  • Zur Verwendung mit Cytation 5, Synergy H1 und Synergy LX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Halbgroßer Dichroikspiegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1 Multi-Mode-Lesegeräte
Wellenlängen 400 bis 450 nm
Anregung/Emission 460 bis 710 nm