Learn More
Agilent BioTek Halbgroßer Dichroikspiegel
Artikelnummer. 12542907 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Wellenlängen:
Z.B.475-520 nm, Em.530 bis 670 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12542907
Marke: Agilent BioTek 7138525
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dichroitischer Spiegel in halber Größe, Ex. 475-520, Em. 530-670
  • Dichroitischer Spiegel in halber Größe, Ex. 475-520, Em. 530-670
  • Zur Verwendung mit Cytation 5, Synergy H1 und Synergy LX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Halbgroßer Dichroikspiegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1 Multi-Mode-Lesegeräte
Wellenlängen Z.B.475-520 nm, Em.530 bis 670 nm
Anregung/Emission 475 – 520 nm/530 – 670 nm