Learn More
Halogenessigsäuregemisch 540 1000 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313278 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313278 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000540MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-11-8, 79-43-6, 76-03-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 1000 μg/mL