Learn More
Macherey-Nagel™ Haloform-Testmischung in Methanol
Code produit 10554542 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Conditionnement:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volumen (metrisch) Conditionnement
10554542 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10554542 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 722371
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Headspace-Analysen, für GC-Umweltanalysen
Enthält Dichlormethan (795 μg/ml), Trichlormethan (75 μg/ml), 1,1,1-Trichlorethan (67 μg/ml), Tetrachlormethan (80 μg/ml), Trichlorethen (73 μg/ml), Bromdichlormethan (100 μg/ml), Dibromchlormethan (122 μg/ml), Tetrachlorethen (81 μg/ml), Tribrommethan (145 μg/ml)
Volumen (metrisch) 1 ml
Produkttyp Haloform-Testmischung in Methanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.