Learn More
Macherey-Nagel™ Haloform-Testmischung in n-Pentan quantitativer Standard, (VE=1ml)
Artikelnummer. 10216421 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10216421 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10216421 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 722311
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für GC-Umweltanalysen
Enthält Dichloromethane (795 ng/mL), Trichloromethane (75 ng/mL), 1,1,1-Trichloroethane (67 ng/mL), Tetrachloromethane (80 ng/mL), Trichloroethene (73 ng/mL), Bromodichloromethane (100 ng/mL), Dibromochloromethane (122 ng/mL), Tetrachloroethene (81 ng/mL), Tribromomethane (145 ng/mL)
Volumen (metrisch) 1 ml
Produkttyp Haloform-Testmischung in n-Pentan