missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Halogeniertes Pestizidgemisch 562 100 μg/ml in Petrolether, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 319-84-6, 319-85-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Petroleum Ether |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Spot an opportunity for improvement?