Learn More
Lipomed Haloperidol-D4, 0,1 mg/ml in Methanol
Artikelnummer. 30457479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30457479 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30457479 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMHLP1902FB0.1LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Lipomeds zertifizierte Referenzmaterialien sind als saubere, native Lösungen und stabile isotopen-gekennzeichnete Lösungen mit fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis klinischen Laboren – wählen Lipomed Sie nach Vertrauen, Compliance und analytischer Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Haloperidol-D4
CAS 136765-35-0
Lösungsmittel oder Matrix Methanol
Summenformel C21 D4 H19 Cl F N O2
Menge 1 mL
Synonym Haloperidol-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26 H,1-2,11-15H2/i3D,4 D,9 D,10 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)CCCN2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3)c([2 H])c([2 H])c1F
IUPAC-Name 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluoro-phenyl)butan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 379.89
Formelmasse 379.1652