Learn More
Haloperidol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464132 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30464132 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1165.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Haloperidol
CAS 52-86-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Haloperidol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H23 Cl F N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-, Butyrophenone, 4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluoro- (6CI,8CI), 1-(3-p-Fluorobenzoylpropyl)-4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-(4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-(4-Hydroxy-4'-chloro-4-phenylpiperidino)-4'-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluorobutyrophenone, Aloperidin, Bioperidolo, Brotopon, Dozic, Einalon S, Eukystol, Haldol, Haloperidol, Haloperin, Halosten, Keselan, Linton, McN-JR 1625, NSC 170973, NSC 615296, Neurodol, Peluces, R 1625, Serenace, Serenase, Serenelfi, Sigaperidol, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, Haloperidol Decanoate Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-Hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 375.86
Menge 10 mg
Formelmasse 375,1401 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.