Learn More
Haloperidol-Nonanoat, TRC
Artikelnummer. 30133092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133092 10 mg 10 Milligramm
30012857 100 mg 100 Milligramm
30007655 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133092 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH10374010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2512216-30-5
Summenformel C30H39ClFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 516.09
IUPAC-Name 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-Fluorophenyl)-4-Oxobutyl)Piperidin-4-yl-Nonanoat
SMILES O=C(CCCN1CCC(C2=CC=C(C=C2)Cl)(CC1)OC(CCCCCCCC)=O)C3=CC=C(C=C3)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Haloperidol Nonanoate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H39ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-10-29(35)36-30(25-13-15-26(31)16-14-25)19-22-33(23-20-30)21-8-9-28(34)24-11-17-27(32)18-12-24/h11-18H,2-10,19-23H2,1H3
Formelmasse 515.26