Learn More
Halosulfuron-methyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30308985 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308985 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14059500AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Halosulfuron-methyl
CAS 100784-20-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Halosulfuron-methyl
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H15 Cl N6 O7 S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22)
SMILES COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
IUPAC-Name Methyl-3-chlor-5-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-1-methylpyrazol-4-carboxylat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 434.81
Menge 1 mL
Formelmasse 434,0411 g/mol