Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H400)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274735 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30274735 137 x 182 cm (54 x 72 in.) 24 Stück
30274673 60 x 60 cm (24 x 24 in.) 120 Stück
30274774 91 x 91 cm (36 x 36 in.) 72 Stück
30274660 101 x 101 cm (40 x 40 in.) 72 Stück
30274697 114 x 114 cm (45 x 45 in.) 48 Stück
30274721 121 x 121 cm (48 x 48 in.) 48 Stück
30274733 137 x 137 cm (54 x 54 in.) 48 Stück
7 options
Artikelnummer. 30274735
Marke: O&M 34191
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Meets NFPA Class 1
Farbe Blue
Zur Verwendung mit (Geräte) Most basin sets, instrument sets, procedure trays, large linen packs, and drills (9 to 13 lb.)
Material SMS Fabric (H400)
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 137 x 182 cm (54 x 72 in.)
Länge (angloamerikanisch) 54 in.
Länge (metrisch) 137 cm
Breite (angloamerikanisch) 72 in.
Breite (metrisch) 182 cm
Produkttyp Sterilization Wrap