Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H300)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7232477 Alle ansehen Halyard Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
300 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 30274726
Marke: O&M 10824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Meets NFPA Class 1
Farbe Blue
Zur Verwendung mit (Geräte) Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.)
Material SMS Fabric (H300)
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 60 x 60 cm (24 x 24 in.)
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 60 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 60 cm
Produkttyp Sterilization Wrap