Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen der Serie 1000 für Purge and Trap GC
Artikelnummer. 11563424
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Nicht autoklavierbar
Max. Druck:
100 psi
200 psi
Modell:
1005
1025
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11563424
Marke: Hamilton™ 82570
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für die Analyse von Trinkwasserproben gemäß EPA-Verfahren zur Spül- und Fallkonzentration
Gastight-Spritzen mit einer Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probenahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht. Erhältlich in einem Volumen von 5 oder 25 ml.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,907 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,07 in.
Innendurchmesser (metrisch) 23 mm
Außendurchmesser (metrisch) 27.1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Analyse von Trinkwasserproben gemäß EPA-Verfahren zur Spül- und Fallkonzentration
Enthält Einfach zu bedienendes Drehventil
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 100 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1025
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 ml
Art der Kanülenspitze Großes RN oder LT
Anschlusstyp Luer-Konus, abnehmbar