Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: Anschlusstyp AD
Artikelnummer. 10688061
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
5 ml
Max. Druck:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modell:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Max. Druck Modell unitSize
10688061 1 ml 200 psi 1001 1 Stück
11557864 50 μl 1000 psi 1705 1 Stück
10018422 100 μl 1000 psi 1710 1 Stück
10268470 500 μl 700 psi 1750 1 Stück
10440581 250 μl 500 psi 1725 1 Stück
13586540 250 μl 500 psi 1725 1 Stück
10698061 2.5 ml 200 psi 1002 1 Stück
10186560 5 ml 200 psi 1005 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10688061 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 201200
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Verfügen über eine PTFE-Kolbenspitze, die eine dichte Verbindung zwischen Spritzenkörper und Kolben erzeugt, wodurch eine Flüssigkeits- und Gasprobenahme ermöglicht wird.
  • AccuDil™ (AD) - Dieser Anschlusstyp wurde für MICROLAB 1000 V
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1001
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 ml
Produktlinie AccuDil
Zur Verwendung mit (Geräte) Microlab 1000-Verdünner/Spender