Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: C Termination
Artikelnummer. 10739882
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 μl
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
Außendurchmesser (metrisch):
7,75 mm
9.02 mm
9.6 mm
13.5 mm
17.7 mm
Modell:
1001
1002
1005
1010
1750
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Modell unitSize
10739882 1 ml 9.02 mm 1001 1 Stück
10500513 10 ml 17.7 mm 1010 1 Stück
10027701 5 ml 13.5 mm 1005 1 Stück
15740548 500 μl 7,75 mm 1750 -
10172032 2.5 ml 9.6 mm 1002 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10739882 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 81360
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Cheminert (C) – Dieser Anschluss ist ein -+-28-Anschluss, der direkt in die Geräte passt. Die X-Form, d. h. der Kolbenanschlag, bei dieser Spritze wurde entwickelt, um den Verschleiß der Kolbenspitze zu begrenzen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,181 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.355 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4.61 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9.02 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1001
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 ml
Anschlusstyp ChemSeal