Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: CX Termination
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
250 μl
500 μl
Innendurchmesser (metrisch):
1.03 mm
2.3 mm
3.26 mm
Modell:
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Cheminert (CX) – Dieser Anschluss ist ein -+-28-Anschluss, der direkt in die Geräte passt. Die X-Form, d. h. der Kolbenanschlag, bei dieser Spritze wurde entwickelt, um den Verschleiß der Kolbenspitze zu begrenzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,091 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml |
| Enthält | Kolbenanschlag für Geräte |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 500 psi |
| Mehr anzeigen |