Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: DX Termination
Artikelnummer. 10775873
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Innendurchmesser (metrisch):
0.729 mm
1.03 mm
1.46 mm
2.3 mm
3.26 mm
4.61 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7.75 mm
9.02 mm
Max. Druck:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10775873
Marke: Hamilton™ 80226
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Verdünner (DX) – Dieser Anschluss ist für MICROLAB 500 Verdünner/Spender konzipiert und verfügt über einen seitlichen Anschluss.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,029 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.729 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Enthält Kolbenanschlag für Geräte
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1702
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Microlab 500-Verdünner/Spender
Anschlusstyp Luer-Lock