Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: TLLX Termination
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Modell:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoklavierbar:
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- PFTE Luer-Lock mit Anschlag (TLLX) – männlicher Luer-Konus mit vernickelter Messingnabe. Diese Verbindung wird an MICROLAB 500-Geräte angeschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,041 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.03 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Enthält | Kolbenanschlag für Geräte |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 1000 psi |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Mehr anzeigen |