Learn More
Hamilton™ Gastight™ SampleLock™ Spritzen der Serien 1700 und 1000, 22 Gauge
Artikelnummer. 10787954
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Max. Druck:
100 psi
200 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Max. Druck unitSize
10787954 10 ml 200 psi 1 Stück
11355151 1 ml 200 psi 1 Stück
15164765 2.5 ml 200 psi 1 Stück
10310071 2.5 ml 200 psi 1 Stück
10402015 5 ml 200 psi 1 Stück
11583414 25 ml 100 psi 1 Stück
10069083 50 ml 100 psi 1 Stück
10256274 100 ml 100 psi -
8 options
Artikelnummer. 10787954
Marke: Hamilton™ 81656
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hamilton SampleLock Spritzen ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
Die Spritzen sind in Größen von 1 ml bis 100 ml erhältlich. Ein einfach zu bedienendes Drehventil und ein positiver hinterer Anschlag auf SampleLock verhindern den Verlust von Probe und Kolbenausblasen. Optionale Luer-Lock-Adaptergewinde für Stecker und Luer-Lock-Buchsen am SampleLock-Ventil, wodurch die Spritzen mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Fittings kompatibel sind. Typische Anwendungen sind:
  • Headspace-Anwendung
  • Entnahme und Lagerung von Umweltproben
  • Vordruck der gasförmigen Probe für die GC-Analyse
  • Injektion interner Standards durch den Ventilanschluss in Proben
  • Probenaufstockung
Anschlüsse für die Probenverriegelung für Spitzen der Serie 1700 und 1000
  • Probenverriegelung (SL) – Die Probenverriegelung verfügt über ein Ein/Aus-Spritzenventil mit RN-Nadel. Dieser Anschluss wird für den Headspace, die Entnahme und Lagerung von Umweltproben, die Druckvorstufe von gasförmigen Proben für die GC-Analyse und die Probenaufstockung verwendet. Nicht autoklavierbar.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 26-22
    Spezifikation
    Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
    Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
    Kanülen-Gauge 22 G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,57 in.
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
    Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,69 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 14.6 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 17.7 mm
    Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
    Produkttyp Allzweckspritze
    Max. Druck 200 psi
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
    Nummer der Kanülenspitze 2
    Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 10 ml
    Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
    Anschlusstyp Probensperre, abnehmbar