Learn More
Hamilton™ Gastight™ SampleLock™ Spritzen der Serien 1700 und 1000, 22s Gauge
Artikelnummer. 10263082
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,005 in.
0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.15 mm
0.41 mm
Max. Druck:
1000 psi
700 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Innendurchmesser (metrisch) Kanüle Max. Druck unitSize
10263082 250 μl 0,005 in. 0.15 mm 1000 psi 1 Stück
10782191 50 μl 0,005 in. 0.15 mm 1000 psi -
10401161 100 μl 0,005 in. 0.15 mm 1000 psi 1 Stück
10060162 500 μl 0,01 in. 0.41 mm 700 psi 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10263082
Marke: Hamilton™ 81156
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hamilton SampleLock Spritzen ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
Spritzen sind in Größen von 50 μl bis 500 μl erhältlich. Ein einfach zu bedienendes Drehventil und ein positiver hinterer Anschlag auf SampleLock verhindern den Verlust von Probe und Kolbenausblasen. Optionale Luer-Lock-Adaptergewinde für Stecker und Luer-Lock-Buchsen am SampleLock-Ventil, wodurch die Spritzen mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Fittings kompatibel sind. Typische Anwendungen sind:
  • Headspace-Anwendung
  • Entnahme und Lagerung von Umweltproben
  • Vordruck der gasförmigen Probe für die GC-Analyse
  • Injektion interner Standards durch den Ventilanschluss in Proben
  • Probenaufstockung
Anschlüsse für die Probenverriegelung für Spitzen der Serie 1700 und 1000
  • Probenverriegelung (SL) – Die Probenverriegelung verfügt über ein Ein/Aus-Spritzenventil mit RN-Nadel. Dieser Anschluss wird für den Headspace, die Entnahme und Lagerung von Umweltproben, die Druckvorstufe von gasförmigen Proben für die GC-Analyse und die Probenaufstockung verwendet. Nicht autoklavierbar.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 22
    Spezifikation
    Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
    Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
    Kanülen-Gauge 22 s G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,09 in.
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
    Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
    Innendurchmesser (metrisch) 2.3 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
    Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
    Produkttyp Allzweckspritze
    Max. Druck 1000 psi
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
    Nummer der Kanülenspitze 2
    Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 250 μl
    Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
    Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
    Anschlusstyp Probensperre, abnehmbar