Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes
Artikelnummer. 17894212
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
Max. Druck:
1000 psi
500 psi
700 psi
Modell:
1705
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17894212
Marke: Hamilton™ CAL80900
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal for dispensing both liquids and gases
  • Kalibriert
  • Zementierte Nadel (N) und zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • 22s/22Gauge mit Spitze, Typ 2
  • Sterilisierbar mit Gas
  • Präzisionsgefertigte Polymer-Kolbenspitze aus PTFE für eine leckagefreie Abdichtung
  • Durch den gasdichten Anschluss kann die Spitze das Innere des Spritzenkörpers von Probenrückständen reinigen
  • Reduziert die Abscheidung von Molekülen in der Spritze, wenn die Proben gelöste oder suspendierte Moleküle aufweisen
  • Volumenbereich: 50 bis 500 μl
51-mm-Nadeln, sofern nicht anders angegeben
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,041 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.03 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1705
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert