Learn More
Hamilton™ 1700 Serie Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp LT
Artikelnummer. p-4895512
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Innendurchmesser (metrisch):
0.46 mm
0.72 mm
1.03 mm
1.46 mm
2.3 mm
3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6.6 mm
7.75 mm
Max. Druck:
1000 psig
500 psig
700 psig
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10323951
Marke: Hamilton™ 81201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
Spritzenreihe bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Luer-Konus (LT)- Die Kanülen sind abnehmbar und passen über einen Anschluss aus geschliffenem Glas, der sich in der Form eines männliches Luers verjüngt. Der LT-Anschluss passt für die meisten hypodermischen Kanülen, wurde jedoch speziell für den Gebrauch mit Hamilton Kel-F-Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Nadel, wodurch er sich für einige Anwendungen nicht eignen könnte. Autoklavierbar, wenn auseinandergebaut.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
  • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
  • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
  • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.128 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
Produkttyp Gastight
Max. Druck 700 psig
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1750
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 500 μl
Anschlusstyp Luer-Spitze