Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen der Serie 1800 mit festen Nadeln
Artikelnummer. 10211921
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
22 s G
26 s G
Modell:
1801
1802
1805
1810
1825
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell unitSize
10211921 25 μl 22 s G 1802 1 Stück
10603551 10 μl 26 s G 1801 1 Stück
10373661 50 μl 22 s G 1805 1 Stück
10038420 100 μl 22 s G 1810 1 Stück
10529082 250 μl 22 s G 1825 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10211921
Marke: Hamilton™ 84878
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dank ihrer verstärkten Kolbenausführung eignen sich die Spritzen der 1700 Serie optimal für die Dosierung von Volumen zwischen 1 und 500 μl.
Am Flansch der Spritze ist ein blauer Spritzenhalter angebracht. Der Spritzenhalter verfügt über eine Stelle zum Halten der Spritze, an der der Zylinder nicht erwärmt wird, was zu Ungenauigkeiten bei der Dosierung führen würde. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung.
Anschlüsse für Spritzen der Reihe 1800
  • Feste Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala eingebettet. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 22
  • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 26 und 22
Hinweis: Diese Spritzen sind nicht kalibriert. Wenn ein Kalibrierungszertifikat erforderlich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um die kalibrierte Version zu bestellen, die dieselbe Herstellungsnummer mit den Buchstaben „CAL“ davor (d. h. CAL84878). 
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,029 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.729 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abgabe von Volumina von 1 μl bis 500 μl
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gastight, zementierte Nadel
Max. Druck 1000 psig (68.9 bar)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1802
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 25 μl
Art der Kanülenspitze 2
Anschlusstyp Zementiert