Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen der Serie 1800 mit abnehmbaren Nadeln
Artikelnummer. 10757391
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
22 s G
26 s G
Max. Druck:
1000 psi
500 psi
Produkttyp:
Modell 1801
Modell 1802
Modell 1805
Modell 1810
Modell 1825
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10757391
Marke: Hamilton™ 84877
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dank ihrer verstärkten Kolbenausführung eignen sich die Spritzen der 1700 Serie optimal für die Dosierung von Volumen zwischen 1 und 500 μl.
Am Flansch der Spritze ist ein blauer Spritzenhalter angebracht. Der Spritzenhalter verfügt über eine Stelle zum Halten der Spritze, an der der Zylinder nicht erwärmt wird, was zu Ungenauigkeiten bei der Dosierung führen würde. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung.
1800 Spitzenanschlüsse der Reihe
  • Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und haben ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 22
    • Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° abgeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 22. Spezielle Spitzentypen wie 30°, 45° oder andere Winkel sind auf Anfrage erhältlich.
    • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-22
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
    Kanülen-Gauge 26 s G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
    Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0.46 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
    Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Abgabe von Volumina von 1 μl bis 500 μl
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
    Produkttyp Modell 1801
    Max. Druck 1000 psi
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
    Nummer der Kanülenspitze 2
    Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 10 μl
    Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
    Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
    Anschlusstyp Abnehmbar