Learn More
Hamilton™ Ersatzzylinder für Gastight™ Spritzen der Serie 1800
Artikelnummer. 15573963
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1810 RN Spritze
Volumen (metrisch):
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Volumen (metrisch) Packungsgröße
15573963 1810 RN Spritze 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15573963 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 32190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.25 €
    80.30 € / 1 Stück
    Sparen 10.95 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Zylinder haben ein Volumen von 10 μl bis 250 μl mit abnehmbaren Nadelanschlüssen (RN) und zementierten Nadelanschlüssen (N).
Specifications
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gase und Flüssigkeiten
Produkttyp Spritzenersatzkolben
Volumen (metrisch) 100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 1810 RN Spritze