Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 600
Artikelnummer. p-4117413
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,014 in.
0,018 in.
Modell:
62
65
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Modell unitSize
10355183 0,014 in. 62 1 Stück
10524545 0,018 in. 65 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10355183
Marke: Hamilton™ 87942
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Spritzen der Serie 600 sind eine Halbhubversion der Originalspritzen der Serie 700. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.25 μl bis 5 μl. Die Serie 600 wird aufgrund der kurzen Hublänge und des verstärkten Kolbens häufig in Anwendungen verwendet, die eine einhändige Bedienung erfordern.
  • Halbhub-Version der Original Icroliter-Spritzen der Serie 700
  • Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.25 μl bis 5 μl
  • Aufgrund der kurzen Hublänge und des verstärkten Kolbens häufig in Anwendungen verwendet, bei denen eine einhändige Bedienung erforderlich ist
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.34 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.71 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für Anwendungen bei denen aufgrund der kurzen Hublänge und des verstärkten Kolbens eine einhändige Bedienung erforderlich ist
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 62
Nummer der Kanülenspitze 3
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 2,5 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Anschlusstyp Abnehmbar