Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Artikelnummer. 10130411
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
22s G
22 ga.
22 s ga
26s G
26 s ga
Modell:
75
701
702
705
710
725
750
Menge:
6/Pckg.
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell Menge Packungsgröße
10130411 50 μl 22 s ga 705 Je 1 Stück
10078460 25 μl 22s G 702 Je 1 Stück
10292151 100 μl 22 s ga 710 Je 1 Stück
10528321 250 μl 22s G 725 Je 1 Stück
10528511 500 μl 22 ga. 750 Je 1 Stück
10136301 10 μl 26s G 701 6/Pckg. 6 Stück
10363851 10 μl 26 s ga 701 Je 1 Stück
10078450 5 μl 26 s ga 75 Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10130411 Supplier Hamilton™ Supplier No. 80530
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina ab 0,5 μL bis zu 500 μL. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
  • Original handmontierte Hamilton-Spritze
  • Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 500 µl
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen in dieser Serie zur Verfügung
Specifications
Material PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 s ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,041 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.03 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 705
Nummer der Kanülenspitze 2
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Abnehmbar