Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Description
Ideal für das Dosieren von Volumen von 0.5 bis zu 500 μl. Der Edelstahlkolben wurde so gefertigt, dass er mit einer Toleranz von weniger als einem 100 Millionstel Inch in den Glaskörper passt, was zu einer unübertrefflichen Lebensspanne der Spritze führt.
Spritzenanschlüsse der 700 Serie
Abnehmbare Kanüle (RN)- Diese Kanülen sind abnehmbar und haben ein Hamilton-spezifisches Design. Durch dieses Design können die Kanülen genau an der Graduierungsnullmarke der Spritze sitzen. Anwender können Gauge, Länge und Spitzenart der Kanüle auswählen, um die Spritze für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss, dass die Kanüle abgenommen werden kann, ohne das Totvolumen der Spritze zu erhöhen und ist ideal geeignet, wenn ein Verstopfungsrisiko der Kanüle besteht. Autoklavierbar, wenn abgenommen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensspanne der Spritze.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gaugen: 33-10
Specifications
Specifications
| Material | PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,029 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0059 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,15 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,0283 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,729 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,72 mm |
| Show More |